Print…
3-Aminocrotononitrile mistura cis- e trans- 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Iminobutyronitrile, 3-Amino-2-butenenitrile, Diacetonitrile, 3-Aminobut-2-enenitrile
152451000 152455000
ACRO152451000EA 38.7 EUR
ACRO152451000 ACRO152455000
3-Aminocrotononitrile mistura cis- e trans- 96%
3-Aminocrotononitrile
Fórmula: C₄H₆N₂
Peso Molecular: 82.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008071
Número CAS: 1118-61-2
EINECS: 214-266-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %