Print…
Diethyl phenylmalonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
150260010 150261000 150262500 150260025
150260010.EA 138 EUR
150260010. 150261000. 150262500. 150260025.
Diethyl phenylmalonate 98%
Diethyl phenylmalonate
Fórmula: C₁₃H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 170…172 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 16…17 °C
Densidade: 1,09 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009144
Número CAS: 83-13-6
EINECS: 201-456-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4903 to 1.4923 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %