Print…
Tetraethylene glycol 99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
149590010 149590025 149590100
ACRO149590010EA 78.1 EUR
ACRO149590010 ACRO149590025 ACRO149590100
Tetraethylene glycol 99.5%
Tetraethylene glycol
Fórmula: C₈H₁₈O₅
Ponto de ebulição: 324…330 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –4,1 °C
Densidade: 1,12 g/cm³
Ponto de Inflamação: 176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002879
Número CAS: 112-60-7
EINECS: 203-989-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %