Print…
Cyanoacetamide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
148651000 148655000 148650025
ACRO148651000EA 44.5 EUR
ACRO148651000 ACRO148655000 ACRO148650025
Cyanoacetamide 99%
Cyanoacetamide
Fórmula: C₃H₄N₂O
Ponto de Fusão: 118…122 °C
Ponto de Inflamação: 215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008024
Número CAS: 107-91-5
EINECS: 203-531-8
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
GC ≥98.5 %