Triethylene glycol dimethyl ether 99% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
139600010
139602500
139600025
ACRO139600010EA
127
EUR
ACRO139600010
ACRO139602500
ACRO139600025
Triethylene glycol dimethyl ether 99% estabilizado
Triethylene glycol dimethyl ether
Fórmula:
C₈H₁₈O₄ Ponto de ebulição: 216 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: –45 °C Densidade: 0,986 g/cm³ Ponto de Inflamação: 113 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008504 Número CAS: 112-49-2 EINECS: 203-977-3 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Stabilizer | 0.01 % BHT |
Acid value | ≤0.05 mg KOH/g |