Print…
2-Thiohydantoin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
138760050 138760250 138761000
ACRO138760050EA 29.1 EUR
ACRO138760050 ACRO138760250 ACRO138761000
2-Thiohydantoin 98%
2-Thiohydantoin
Fórmula: C₃H₄N₂OS
Ponto de Fusão: 229…231 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005277
Número CAS: 503-87-7
EINECS: 207-977-4
Encomendar
Appearance Cream to yellow to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %