Print…
Succinyl chloride ca. 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Succinyl dichloride
132840250 132841000 132845000
ACRO132840250EA 34 EUR
ACRO132840250 ACRO132841000 ACRO132845000
Succinyl chloride ca. 95%
Succinyl chloride
Fórmula: C₄H₄Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 190 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 16…17 °C
Densidade: 1,407 g/cm³
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000749
Número CAS: 543-20-4
EINECS: 208-838-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥94 %