Print…
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
131790250 131791000
131790250.EA 78.1 EUR
131790250. 131791000.
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime 99+%
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime
Fórmula: C₆H₆N₂O
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167166
Número CAS: 1193-96-0
Encomendar
Appearance White to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %