Print…
Phenylphosphonic dichloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Phenyldichlorophosphine oxide, Dichlorophenylphosphine oxide
130802500 130800010
ACRO130802500EA 135 EUR
ACRO130802500 ACRO130800010
Phenylphosphonic dichloride 97%
Phenylphosphonic dichloride
Fórmula: C₆H₅Cl₂OP
Ponto de ebulição: 258 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 3 °C
Densidade: 1,39 g/cm³
Ponto de Inflamação: 204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002070
Número CAS: 824-72-6
EINECS: 212-534-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %