Print…
D-(-)-α-Phenylglycine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: D-(-)-2-Phenylglycine, H-D-Phg-OH, (R)-(-)-α-Aminophenylacetic acid
130630250 130631000
ACRO130630250EA 38.7 EUR
ACRO130630250 ACRO130631000
D-(-)-α-Phenylglycine 98%
D-(-)-α-Phenylglycine
Fórmula: C₈H₉NO₂
Peso Molecular: 151.16 g/mol
Ponto de Fusão: 302 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008061
Número CAS: 875-74-1
EINECS: 212-876-3
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Specific optical rotation -151° to -161° (20°C, 589 nm) (c=5, 1M HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %