Print…
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
127460050 127461000 127465000
ACRO127460050EA 21 EUR
ACRO127460050 ACRO127461000 ACRO127465000
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 99%
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O
Ponto de ebulição: 287 °C (265 mmHg)
Ponto de Fusão: 127…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003138
Número CAS: 89-25-8
EINECS: 201-891-0
Encomendar
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
HPLC ≥98.5 %
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C)