Print…
N-Methylphenethylamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
127450050 127450250 127451000
ACRO127450050EA 71.8 EUR
ACRO127450050 ACRO127450250 ACRO127451000
N-Methylphenethylamine 99%
N-Methylphenethylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Peso Molecular: 135.21 g/mol
Ponto de ebulição: 203 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.93 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008291
Número CAS: 589-08-2
EINECS: 209-632-3
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %