Print…
N-Methylformanilide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
126810010 126811000 126815000 126810100
ACRO126810010EA 142 EUR
ACRO126810010 ACRO126811000 ACRO126815000 ACRO126810100
N-Methylformanilide 99%
N-Methylformanilide
Fórmula: C₈H₉NO
Ponto de ebulição: 243…244 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 8…13 °C
Densidade: 1,09 g/cm³
Ponto de Inflamação: 126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003283
Número CAS: 93-61-8
EINECS: 202-262-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %