Print…
4H-3,1-Benzoxazina-2,4(1H)-diona 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
122481000 122485000
ACRO122481000EA 26.1 EUR
ACRO122481000 ACRO122485000
4H-3,1-Benzoxazina-2,4(1H)-diona 98%
4H-3,1-Benzoxazina-2,4(1H)-diona
Fórmula: C₈H₅NO₃
Ponto de Fusão: 243 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 308 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006700
Número CAS: 118-48-9
EINECS: 204-255-0
Encomendar
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥94 %