Print…
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
120051000 120055000 120050025
ACRO120051000EA 51.5 EUR
ACRO120051000 ACRO120055000 ACRO120050025
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol 96%
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol
Fórmula: C₃H₆O₂
Ponto de ebulição: 160…161 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –54 °C
Densidade: 1,11 g/cm³
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005147
Número CAS: 556-52-5
EINECS: 209-128-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %