Print…
Furfurylamine 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
119800010 119800050 119802500
ACRO119800010EA 214 EUR
ACRO119800010 ACRO119800050 ACRO119802500
Furfurylamine 99+%
Furfurylamine
Fórmula: C₅H₇NO
Ponto de ebulição: 145…146 °C (761 mmHg)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 1,09 g/cm³
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003258
Número CAS: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN: 2526
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %