Print…
Ethyl picolinate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
118860250 118861000
ACRO118860250EA 57.2 EUR
ACRO118860250 ACRO118861000
Ethyl picolinate 99%
Ethyl picolinate
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de Fusão: 2 °C
Densidade: 1,11 g/cm³
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006292
Número CAS: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0
Encomendar
Appearance Clear yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %