Print…
Ethyl dichlorophosphate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
118380250 118381000 118380050
ACRO118380250EA 91.2 EUR
ACRO118380250 ACRO118381000 ACRO118380050
Ethyl dichlorophosphate 97%
Ethyl dichlorophosphate
Fórmula: C₂H₅Cl₂O₂P
Ponto de ebulição: 167 °C (758 mmHg)
Densidade: 1,373 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002069
Número CAS: 1498-51-7
EINECS: 216-099-0
UN: 3390
ADR: 6.1,
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm