Print…
Ethoxymethylenemalononitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
117921000 117925000
ACRO117921000EA 97.8 EUR
ACRO117921000 ACRO117925000
Ethoxymethylenemalononitrile 98%
Ethoxymethylenemalononitrile
Fórmula: C₆H₆N₂O
Ponto de ebulição: 160 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 63…69 °C
Ponto de Inflamação: 155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001854
Número CAS: 123-06-8
EINECS: 204-597-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %