Print…
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
115900010 115902500 115900025 115900050
ACRO115900010EA 43.1 EUR
ACRO115900010 ACRO115902500 ACRO115900025 ACRO115900050
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano 99%
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano
Fórmula: C₅H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 133 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,81 g/cm³
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008216
Número CAS: 109-55-7
EINECS: 203-680-9
UN: 2734
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Insoluble matter ≤1 % (in acetic acid)
NH4OH precipitate ≤2.0 %
Loss on ignition ≤5 %