Print…
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
115710050 115710250 115711000 115715000
ACRO115710050EA 23.7 EUR
ACRO115710050 ACRO115710250 ACRO115711000 ACRO115715000
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Fórmula: C₆H₆O₄
Ponto de ebulição: 95…98 °C (19 mmHg)
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1,16 g/cm³
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008456
Número CAS: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %