Print…
Diallylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
112040010 112042500
ACRO112040010EA 142 EUR
ACRO112040010 ACRO112042500
Diallylamine 97%
Diallylamine
Fórmula: C₆H₁₁N
Ponto de Fusão: –88 °C
Densidade: 0,789 g/cm³
Ponto de Inflamação: 7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008642
Número CAS: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
UN: 2359
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4415 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA