Print…
3-Sulpholene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
107611000 107610025 107615000
ACRO107611000EA 22.4 EUR
ACRO107611000 ACRO107610025 ACRO107615000
3-Sulpholene 98%
3-Sulpholene
Fórmula: C₄H₆O₂S
Ponto de Fusão: 63…66 °C
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005481
Número CAS: 77-79-2
EINECS: 201-059-7
UN: 3335
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to off-white Adhering powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥97.5 %