Print…
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Allyl glycidyl ether
102941000 102945000 102940025
ACRO102941000EA 30.3 EUR
ACRO102941000 ACRO102945000 ACRO102940025
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Peso Molecular: 114.14 g/mol
Ponto de ebulição: 154 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 0.962 g/cm³
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005143
Número CAS: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN: 2219
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %