Print…
Acetylenedicarboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
102520250 102521000
ACRO102520250EA 133 EUR
ACRO102520250 ACRO102521000
Acetylenedicarboxylic acid 98%
Acetylenedicarboxylic acid
Fórmula: C₄H₂O₄
Ponto de Fusão: 180…187 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 131 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004362
Número CAS: 142-45-0
EINECS: 205-536-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to cream to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥98.5 %