Calcium peroxide 65%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
21157.22
21157.36
21157.22EA
78.6
EUR
21157.22
21157.36
Calcium peroxide 65%
Calcium peroxide
CAS No.: 1305-79-9
Molecular Formula: CaO2
Formula Weight: 72.08
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1689
UN No.: 1457
MDL No.: MFCD00015988
Rubber stabilizer
Fórmula:
CaO₂ Ponto de Fusão: 692 °C Densidade: 2,919…2.921 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015988 Número CAS: 1305-79-9 EINECS: 215-139-4 UN: 1457 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,1689 |