Print…
Peróxido de bário
Fornecedor: Merck
Perigo
1.01740.1000 1.01740.9050
1.01740.1000EA 233 EUR
1.01740.1000 1.01740.9050
Peróxido de bário
Peróxido de bário
Fórmula: BaO₂
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 4,96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003454
Número CAS: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 12,01018