Peróxido de bário, anidro ≥84%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
14008.30
14008.A1
14008.30EA
53.9
EUR
14008.30
14008.A1
Peróxido de bário, anidro ≥84%, Grau técnico
Peróxido de bário
Purity: 84% min
CAS No.: 1304-29-6
Molecular Formula: BaO2
Formula Weight: 169.34
Physical Form: Powder
Density: 4.96
Appearance: Tan
Melting Point: 450° dec.
Solubility: Insoluble in water
Merck Reference: 14,989
UN No.: 1449
MDL No.: MFCD00003454
Fórmula:
BaO₂ Ponto de Fusão: 450 °C (decomposição) Densidade: 4,96 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003454 Número CAS: 1304-29-6 EINECS: 215-128-4 UN: 1449 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,989 |