Print…
Peróxido de bário 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
350410250 350415000 350410025
ACRO350410250EA 25.1 EUR
ACRO350410250 ACRO350415000 ACRO350410025
Peróxido de bário 95%
Peróxido de bário
Fórmula: BaO₂
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 4,96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003454
Número CAS: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,01018
Encomendar
Appearance Beige Powder
Titration Iodometric ≥94 %