Print…
Nitrato de estrôncio, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.07872.0250 1.07872.9025
1.07872.0250EA 124 EUR
1.07872.0250 1.07872.9025
Nitrato de estrôncio, EMSURE® para análise, Supelco®
Nitrato de estrôncio
Fórmula: Sr(NO₃)₂
Ponto de ebulição: 645 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 570 °C
Densidade: 2,113 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011248
Número CAS: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08926
Encomendar
Solubility 660 g/l (20 °C)
Melting Point 570 °C
Molar Mass 211.63 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 645 °C
Density 2.986 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer