Nitrato de estrôncio, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
30534.30
30534.A1
30534.D9
30534.30EA
52.5
EUR
30534.30
30534.A1
30534.D9
Nitrato de estrôncio, anidro 98%
Nitrato de estrôncio
Purity: 98%
CAS No.: 10042-76-9
Molecular Formula: N2O6Sr
Formula Weight: 211.63
Physical Form: Granular
Density: 2.990
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 570°
Solubility: Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone
Merck Reference: 14,8845
UN No.: 1507
MDL No.: MFCD00011248
In railroad flares, signal lights, marine signals
Fórmula:
Sr(NO₃)₂ Peso Molecular: 211.63 g/mol Ponto de ebulição: 645 Ponto de Fusão: 570 Densidade: 2.990 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011248 Número CAS: 10042-76-9 EINECS: 233-131-9 UN: 1507 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,8845 |