Print…
Nitrato de estrôncio ≥99.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12232.14 12232.30 12232.A1
12232.14EA 45.4 EUR
12232.14 12232.30 12232.A1
Nitrato de estrôncio ≥99.0% ACS
Nitrato de estrôncio
Purity: 99.0% min CAS No.: 10042-76-9 Molecular Formula: N2O6Sr Formula Weight: 211.63 Physical Form: Crystalline Density: 2.990 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 570° Merck Reference: 14,8845 UN No.: 1507 MDL No.: MFCD00011248
Fórmula: Sr(NO₃)₂
Peso Molecular: 211.63 g/mol
Ponto de ebulição: 645
Ponto de Fusão: 570
Densidade: 2.990
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011248
Número CAS: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,8845