Nitrato de estrôncio ≥99.9965% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
10879.06
10879.14
10879.22
10879.06EA
46.4
EUR
10879.06
10879.14
10879.22
Nitrato de estrôncio ≥99.9965% (baseado em metais), Puratronic®
Nitrato de estrôncio
Purity: 99.9965%
CAS No.: 10042-76-9
Molecular Formula: N2O6Sr
Formula Weight: 211.63
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Density: 2.990
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 570°
Merck Reference: 14,8845
UN No.: 1507
MDL No.: MFCD00011248
Fórmula:
Sr(NO₃)₂ Ponto de ebulição: 645 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 570 °C Densidade: 2,990 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011248 Número CAS: 10042-76-9 EINECS: 233-131-9 UN: 1507 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8845 |