Print…
Nitrato de estrôncio 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
315175000 315170025 315171000
ACRO315175000EA 110 EUR
ACRO315175000 ACRO315170025 ACRO315171000
Nitrato de estrôncio 99+% ACS
Nitrato de estrôncio
Fórmula: Sr(NO₃)₂
Peso Molecular: 211.63 g/mol
Ponto de ebulição: 645
Ponto de Fusão: 570 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011248
Número CAS: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08926
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
pH 5.0 to 7.0 (5 % solution at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤500 ppm
Calcium (Ca) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤1000 ppm
Sodium (Na) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %