Nitrato de estrôncio 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
222560010
222562500
ACRO222560010EA
109
EUR
ACRO222560010
ACRO222562500
Nitrato de estrôncio 99+% para análise
Nitrato de estrôncio
Fórmula:
Sr(NO₃)₂ Ponto de ebulição: 645 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 570 °C Densidade: 2,113 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011248 Número CAS: 10042-76-9 EINECS: 233-131-9 UN: 1507 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,08926 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Loss on drying | ≤0.1 % (105°C) |
pH | 5 to 7 (5 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Barium (Ba) | ≤100 ppm |
Copper (Cu) | ≤2 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤20 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |