Print…
Nitrato de bário, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.01729.0500 1.01729.9050
1.01729.0500EA 136 EUR
1.01729.0500 1.01729.9050
Nitrato de bário, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Nitrato de bário
Fórmula: Ba(NO₃)₂
Ponto de Fusão: ∼592 °C
Densidade: ∼3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003442
Número CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 13,00986
Encomendar
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 592 °C
Molar Mass 261.34 g/mol
Bulk Density 1900 g/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 3.2 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer