Print…
Nitrato de bário ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11305.36 A11305.0E
A11305.36EA 35.8 EUR
A11305.36 A11305.0E
Nitrato de bário ≥99%
Nitrato de bário
Purity: 99% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: BaN2O6 Formula Weight: 261.35 Melting Point: 592° dec. Merck Reference: 14,983 MDL No.: MFCD00003442
Fórmula: Ba(NO₃)₂
Ponto de Fusão: 592 °C (decomposição)
Densidade: 3,24
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003442
Número CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,983