Nitrato de bário 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99+%
CAS No.: 10022-31-8
Molecular Formula: Ba(NO3)2
Formula Weight: 261.35
Physical Form: Crystalline
Density: 3.24
Melting Point: 592° dec.
Solubility: Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone
Merck Reference: 14,983
UN No.: 1446
MDL No.: MFCD00003442
Fórmula:
Ba(NO₃)₂ Ponto de Fusão: 592 °C (decomposição) Densidade: 3,24 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003442 Número CAS: 10022-31-8 EINECS: 233-020-5 UN: 1446 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,983 |