Print…
Nitrato de bário ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10648.06 10648.14 10648.22 10648.36 10648.88
10648.06EA 38.2 EUR
10648.06 10648.14 10648.22 10648.36 10648.88
Nitrato de bário ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Nitrato de bário
Purity: 99.999% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: BaN2O6 Formula Weight: 261.35 Physical Form: Crystalline Density: 3.24 Appearance: White Melting Point: 592° dec. Merck Reference: 14,983 UN No.: 1446 MDL No.: MFCD00003442
Fórmula: Ba(NO₃)₂
Peso Molecular: 261.34 g/mol
Ponto de Fusão: 592 °C (decomposição)
Densidade: 3.24
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003442
Número CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,983