Print…
Nitrato de bário 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
203155000 203150025
ACRO203155000EA 49.4 EUR
ACRO203155000 ACRO203150025
Nitrato de bário 99+% para análise
Nitrato de bário
Fórmula: Ba(NO₃)₂
Peso Molecular: 261.34 g/mol
Ponto de Fusão: 592 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003442
Número CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,00986
Encomendar
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 5 to 8 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm