Cloreto de Estrôncio, anidro ≥99.5% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
16790.14
16790.22
16790.36
16790.14EA
102
EUR
16790.14
16790.22
16790.36
Cloreto de Estrôncio, anidro ≥99.5% (baseado nos metais)
Cloreto de Estrôncio
Purity: 99.5%
CAS No.: 10476-85-4
Molecular Formula: Cl2Sr
Formula Weight: 158.53
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 3.052
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 873°
Boiling Point: 1250°
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00011249
Fórmula:
Cl₂Sr Ponto de ebulição: 1250 °C Ponto de Fusão: 873 °C Densidade: 3,052 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011249 Número CAS: 10476-85-4 EINECS: 233-971-6 Merck Index: 14,8840 |