Cloreto de Estrôncio, anidro ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12202.36
12202.A3
12202.36EA
91.8
EUR
12202.36
12202.A3
Cloreto de Estrôncio, anidro ≥95%
Cloreto de Estrôncio
Purity: 95%
CAS No.: 10476-85-4
Molecular Formula: SrCl2
Formula Weight: 158.53
Physical Form: Powder
Density: 3.052
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 873°
Boiling Point: 1250°
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00011249
Fórmula:
Cl₂Sr Ponto de ebulição: 1250 °C Ponto de Fusão: 873 °C Densidade: 3,052 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011249 Número CAS: 10476-85-4 EINECS: 233-971-6 Merck Index: 14,8840 |