Print…
Cloreto de Estrôncio, anidro 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
369740050 369740250
ACRO369740050EA 99.2 EUR
ACRO369740050 ACRO369740250
Cloreto de Estrôncio, anidro 99.99% (baseado em traços de metais)
Cloreto de Estrôncio
Fórmula: Cl₂Sr
Ponto de ebulição: 1250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 873 °C
Densidade: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011249
Número CAS: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 12,09000
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Assay 54.4 to 55.9 % (Sr)
Total trace metal impurities ≤0.01 %