Print…
Cloreto de magnésio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14733.0100 8.14733.0500 8.14733.9050
8.14733.0100EA 39.2 EUR
8.14733.0100 8.14733.0500 8.14733.9050
Cloreto de magnésio para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Magnésio
Fórmula: MgCl₂
Peso Molecular: 95.21 g/mol
Ponto de ebulição: 1412
Ponto de Fusão: 715
Densidade: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011106
Número CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Encomendar
Solubility 542 g/l (20 °C)
Melting Point 712 °C
Molar Mass 95.22 g/mol
Boiling Point 1412 °C (1013 hPa)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH =7 (50 g/l, H2O, 20 °C)