Print…
Cloreto de magnésio, anidro ≥98%, alta pureza
Fornecedor: VWR Chemicals
J364-100GEA 142 EUR
J364-100G J364-1KG J364-500G
Cloreto de magnésio, anidro ≥98%, alta pureza
Cloreto de Magnésio
Fórmula: MgCl₂
Peso Molecular: 95.21 g/mol
Ponto de ebulição: 1412
Ponto de Fusão: 715
Densidade: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011106
Número CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Encomendar
Insolubles <0.2%
Moisture (KF) <2 %
Purity >98%