Cloreto de magnésio, ultra seco ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Ampolado sob argônio
42850.06
42850.14
42850.22
42850.06EA
105
EUR
42850.06
42850.14
42850.22
Cloreto de magnésio, ultra seco ≥99.99% (baseado nos metais)
Cloreto de Magnésio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7786-30-3
Molecular Formula: Cl2Mg
Formula Weight: 95.22
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.32
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 714°
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00011106
Fórmula:
MgCl₂ Ponto de ebulição: 1412 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 714 °C Densidade: 2,32 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011106 Número CAS: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 14,5662 |