Print…
Cloreto de magnésio, ultra seco ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Ampulado sob árgon
42843.06 42843.14 42843.22
42843.06EA 70.4 EUR
42843.06 42843.14 42843.22
Cloreto de magnésio, ultra seco ≥99.9% (baseado em metais)
Cloreto de Magnésio
Purity: 99.9% CAS No.: 7786-30-3 Molecular Formula: Cl2Mg Formula Weight: 95.22 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.32 Appearance: White to yellow Odour: Odourless Melting Point: 714° Merck Reference: 14,5662 MDL No.: MFCD00011106
Fórmula: MgCl₂
Peso Molecular: 95.21 g/mol
Ponto de ebulição: 1412
Ponto de Fusão: 714 °C
Densidade: 2.32
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011106
Número CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 14,5662