Cloreto de magnésio, anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
12315.A1
12315.A7
12315.C4
12315.A1EA
68.5
EUR
12315.A1
12315.A7
12315.C4
Cloreto de magnésio, anidro 99%
Cloreto de Magnésio
Purity: 99%
CAS No.: 7786-30-3
Molecular Formula: MgCl2
Formula Weight: 95.22
Physical Form: Crystalline
Density: 2.32
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 714°
Solubility: Soluble in water with evolution of heat
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00011106
Catalyst, flocculating agent, various magnesium cements, ceramics, analytical reagent
Fórmula:
MgCl₂ Peso Molecular: 95.21 g/mol Ponto de ebulição: 1412 Ponto de Fusão: 714 °C Densidade: 2.32 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011106 Número CAS: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 14,5662 |