Print…
Cloreto de cálcio 94, granules, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, purified
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
22328.262EA 34.4 EUR
22328.262 22328.364
Cloreto de cálcio 94, granules, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, purified
Cloreto de cálcio
Fórmula: CaCl₂
Peso Molecular: 110.98 g/mol
Ponto de ebulição: 1600
Ponto de Fusão: 772
Densidade: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ALCANCE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Encomendar
Assay Min. 94 %