Print…
Cloreto de cálcio, anidro, granulado 2-6 mm, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.02391.1000 1.02391.5000 1.02391.9025
1.02391.1000EA 272 EUR
1.02391.1000 1.02391.5000 1.02391.9025
Cloreto de cálcio, anidro, granulado 2-6 mm, Supelco®
Cloreto de cálcio
Fórmula: CaCl₂
Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 772 °C
Densidade: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ALCANCE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659